Learn More
Fisherbrand™ Countdown-Timer mit dualer/Jumbo-Anzeige
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
12/24 h
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Funktionen: Aufwärts-/Abwärtszählen, Zeit ein/aus, Speicher, Alarm, 12/24-Stunden-Format,
- Stoppuhr
- Jumbo-Display mit einstellbarer Neigung von 90° bis 180°
- Wenn Null erreicht wird, ertönt ein deutlicher Alarm, und der Zeitnehmer zählt aufwärts und zeigt dabei die seit dem Alarm vergangene Zeit an
- Zeitnahmekapazität: 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Auflösung: 1 Sekunde
- Genauigkeit: 0.01%
- Geliefert mit Akku, Ständer, Wandbefestigung, Traceable™ Bescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abwärtszähler |
| Zeitbereich | 12/24 h |
| Alarms | Eindeutiger Alarm mit Zähler bis zur Anzeige der verstrichenen Zeit |
| Genauigkeit | 0,01 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | Digital-LCD |
| Richtung | Countdown-Timer |
| Enthält | Batterie, Ständer, Wandbefestigung und Traceable™ Bescheinigung |
| Menge | Je 1 |