Learn More
Fisherbrand™ Dual-Mode-Laborperle und Wasserbad
Artikelnummer. 31703083 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31703083 2 L 1 Stück
31703084 10 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31703083
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborbad, das sowohl mit Wasser- als auch mit Wärmeperlenbetrieb kompatibel ist
  • Das 2-Liter-Perlen- oder Wasserbad ist für präzise Temperaturregelung ausgelegt, wenn es mit Wasser oder thermischen Perlen verwendet wird.
  • Das Modell verfügt über eine Taste, mit der man zwischen Bead- oder Water-Modus wechseln kann.
  • Die Modusauswahl balanciert automatisch Heiz- und Sensorelemente für eine präzise, gleichmäßige Temperaturregelung
  • Während die Mehrheit der Forschungslabore heute Wasserbäder verwendet, bevorzugen viele den Komfort von Perlenbädern aufgrund der einfacheren Wartung, der Kompatibilität ohne Rack und der Möglichkeit des schrägen Ladens
  • Separate Modi für thermische Perlen oder Wasser
  • Kalibrierungsfunktion im Labor
  • Vorteile einer thermischen Perleninkubation:
    • Eliminiert ständige Nachfüllungen (Burnout-Schutz)
    • Zubehörfreie Sicherung von Schläuchen und Flaschen
    • Ermöglicht eine schräge Platzierung und optimierten Raum
    • Läuft konstant (kein Warten auf das Aufwärmen)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Temperaturbereich Wasser: +5 °C Umgebungstemperatur bis +80 °C, Perlen: +5 °C Umgebungstemperatur bis +70 °C
Typ Sandbad
Abmessungen (T x B x H) 16.5 x 20.3 x 15.2 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 14 x 15.2 x 10 cm
Spannung 230 V