Learn More
Heathrow Scientific™ Doppelzweck-Laborschaufel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8546011 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
S
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15843977 S 100 Stück
15833977 Groß 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 15843977
Marke: Heathrow Scientific™ 120657
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Doppelschaufel ist eine einzigartige wirtschaftliche Lösung, welche die Funktion einer Schaufel und eines Wägeschiffs in einem Produkt vereint. Der Wiegeprozess wurde optimiert, jetzt einfach Probe oder Entnahme des Materials in der Schaufel tun und es direkt auf die Waage legen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines Wägeschiffs oder Wiegepapiers und spart wertvollen Platz im Labor. Nach Abschluss kann die Doppelschaufel entsorgt werden.
  • Hergestellt aus antistatischem Polystyrol, das wasserdicht ist und
    die Wahrscheinlichkeit vermindert, dass Materialien an der Schaufel haften
  • Wird flach versandt und gelagert und ist gebrauchsfertig und lässt sich
    durch Einsetzen der Verriegelungslasche in das Loch leicht montieren
  • Die Verriegelungslasche ermöglicht eine Schaufelform, um die Materialien zu schützen
  • Das breite Spitzendesign hält die Schaufel auf der Waage fest und
    ermöglicht ein einfaches Schöpfen und Dispensieren von Materialien
  • Die Schaufel kann alternativ zum Wiegen von Papier flach verwendet werden
  • Einfache Montage durch Ziehen der Pfeillasche durch das Loch
Spezifikation
Menge 100 Pk.
Beschreibung Zweifach-Schaufeln, klein, weiß, Packung 100
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Curved
Beschichtung Antistatisches Polystyrol
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Wägeschaufel
Zur Verwendung mit (Geräte) Maßstab
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägematerial
Grifffarbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt 2.2 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) Sägeblatt 5,59 cm
Größe S
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt 2.2 Zoll
Breite (metrisch) 6,3 cm
Breite (metrisch) Sägeblatt 5,59 cm
Klingenmaterial Polystyrol
Abmessungen (L x B) 5 x 2.5 Zoll
Griffmaterial Polystyrol
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 12,7 cm