Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 mL
Genauigkeit:
±0,006 ml
±0,02 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Borosilikatglas, permanente bernsteinfarbene Markierungen, Tuf-Temp™-behandelt, um Splitterschäden zu vermeiden
- Genauigkeit auf jeder Pipette aufgedruckt
- Fassungsvermögen unter dem Mundstück markiert
Bestellinformation
Available as PersonaPet™ personalized pipets
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,02 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,16 oz. |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Typ | Pipette mit Doppelfunktion |