Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Artikelnummer. 16660093 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 mL
Genauigkeit:
±0,006 ml
±0,02 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 16660093
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dual-purpose pipets
  • Borosilikatglas, permanente bernsteinfarbene Markierungen, Tuf-Temp™-behandelt, um Splitterschäden zu vermeiden
  • Genauigkeit auf jeder Pipette aufgedruckt
  • Fassungsvermögen unter dem Mundstück markiert
Bestellinformation
Available as PersonaPet™ personalized pipets
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).
Spezifikation
Genauigkeit ±0,006 ml
Material Borosilikatglas
Volumen (angloamerikanisch) 0,06 oz.
Volumen (metrisch) 2 mL
Typ Pipette mit Doppelfunktion