Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck Schaufel
Artikelnummer. 16296860 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16296860
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die sterilen Mehrzweck Schaufeln sind eine einzigartige wirtschaftliche Lösung, die die Funktion einer Schaufel und eines Wägeschiffchens in einem vereint.
  • Hergestellt aus antistatischem Polystyrol, das wasserfest ist und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Materialien an der Schaufel haften bleiben.
  • Die Schaufeln sind flach und somit platzsparend verpackt. Einfacher Aufbau, indem Sie die Lasche in das Loch einführen.
  • Somit erhalten Sie eine Schaufelform, welche das Aufnehmen und Halten der Probe ermöglicht.
  • Das breite Design hält die Schaufel stabil und ermöglicht es, das Materialien leicht zu schöpfen und zu verteilen.
  • Schaufel kann flach als Alternative zum Wägepapier benutzt werden.
Spezifikation
Menge 100 (10 x 10)
Beschreibung Sterile Dual Purpose Lab Scoops
Sterilität Steril
Farbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität ISO 11137-3:2017
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Mehrzweck-Schaufel
Größe Klein
Breite (metrisch) 6.3 cm
Abmessungen (L x B) 12.7 x 6.3 cm
Max. Temperatur (metrisch) -40°C to +90°C
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 12.7 cm