Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck Schaufel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus antistatischem Polystyrol, das wasserfest ist und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Materialien an der Schaufel haften bleiben.
- Die Schaufeln sind flach und somit platzsparend verpackt. Einfacher Aufbau, indem Sie die Lasche in das Loch einführen.
- Somit erhalten Sie eine Schaufelform, welche das Aufnehmen und Halten der Probe ermöglicht.
- Das breite Design hält die Schaufel stabil und ermöglicht es, das Materialien leicht zu schöpfen und zu verteilen.
- Schaufel kann flach als Alternative zum Wägepapier benutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 (10 x 10) |
| Beschreibung | Sterile Dual Purpose Lab Scoops |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137-3:2017 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Mehrzweck-Schaufel |
| Größe | Klein |
| Breite (metrisch) | 6.3 cm |
| Abmessungen (L x B) | 12.7 x 6.3 cm |
| Mehr anzeigen |