Learn More
Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmige Polymerpartikel der Serie 2000
Artikelnummer. 10537544 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
11 μm
14 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
Packungsgröße:
15 Milliliter
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10537544 9 μm 15 Milliliter
11864962 5 μm 15 Milliliter
11874962 6 μm 15 Milliliter
11884962 7 μm 15 Milliliter
11894962 8 μm 15 Milliliter
11548722 10 μm 15 Milliliter
11824972 11 μm 15 Milliliter
11834972 14 μm 15 Milliliter
11844972 15 μm 15 Milliliter
11854972 20 μm 15 Milliliter
11598722 25 μm 15 Milliliter
11874972 30 μm 15 Milliliter
11884972 40 μm 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10537544 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2009A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 €
    605.64 € / 15 Milliliter
    Sparen N.V.
    -14.71% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit einheitlichen Polymerpartikeln, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren.
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmigen Polymerpartikeln der Serie 2000, NIST™ rückverfolgbaren Polystyrol-DVB-Partikeln mit breiteren Größenverteilungen, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren und für Instrumente, die auf dem Prinzip der Laserbeugung beruhen, besser geeignet sind. Die Partikel erfüllen die Anforderungen für NIST rückverfolgbare Größenstandards, die eine etwas breitere Verteilung aufweisen als unsere monodispersen Größenstandards der Serie 3000/4000. Die breitere Verteilung sorgt für Lichtstreuung über einen Bereich von Detektoren, wodurch Messungen gewährleistet werden, die sich durch eine bessere Wiederholbarkeit auszeichnen.
Eigenschaften:
  • Das Material besteht aus Polystyrol, das mit Divinylbenzol vernetzt ist. Dadurch zeichnen sich diese Partikel durch gute Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
  • Die Dichte des Polymers beträgt 1,05 g/cm3 und der Brechungsindex beträgt 1,59 bei 589 nm (25 °C).
  • Die Partikel werden in einer wässrigen Suspension in einem 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze ausgeliefert.
  • Ideal zur Verwendung mit allen Applikationen, die einen NIST-konformen Größenstandard mit einer sehr niedrigen Standardabweichung erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen von Tensiden
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern oder kühlen. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Sicherheitsdatenblatt (MSDS), Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05 g/cm³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 0.8 µm, 8.9 % CV
Stabilität = 24 Monate
Durchmesser (metrisch) 9 μm