Learn More
Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmige Polymerpartikel der Serie 2000
Artikelnummer. p-4530436 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
11 μm
14 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. 11864962
Marke: Thermo Scientific™ 2005A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit einheitlichen Polymerpartikeln, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren.
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmigen Polymerpartikeln der Serie 2000, NIST™ rückverfolgbaren Polystyrol-DVB-Partikeln mit breiteren Größenverteilungen, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren und für Instrumente, die auf dem Prinzip der Laserbeugung beruhen, besser geeignet sind. Die Partikel erfüllen die Anforderungen für NIST rückverfolgbare Größenstandards, die eine etwas breitere Verteilung aufweisen als unsere monodispersen Größenstandards der Serie 3000/4000. Die breitere Verteilung sorgt für Lichtstreuung über einen Bereich von Detektoren, wodurch Messungen gewährleistet werden, die sich durch eine bessere Wiederholbarkeit auszeichnen.
Eigenschaften:
  • Das Material besteht aus Polystyrol, das mit Divinylbenzol vernetzt ist. Dadurch zeichnen sich diese Partikel durch gute Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
  • Die Dichte des Polymers beträgt 1,05 g/cm3 und der Brechungsindex beträgt 1,59 bei 589 nm (25 °C).
  • Die Partikel werden in einer wässrigen Suspension in einem 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze ausgeliefert.
  • Ideal zur Verwendung mit allen Applikationen, die einen NIST-konformen Größenstandard mit einer sehr niedrigen Standardabweichung erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen von Tensiden
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern oder kühlen. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Sicherheitsdatenblatt (MSDS), Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 0,6 , 12 % CV
Stabilität = 24 Monate
Durchmesser (metrisch) 5 μm