Learn More
Corning™ Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343571
Change view
Click to view available options
Menge:
10.000 ml
20.000 ml
6 x 500 mL
Konzentration:
10 x
1 x
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
15343571 6 x 500 mL 10 x 6 Stück
15353631 20.000 ml 1 x 20 Liter
15363631 10.000 ml 1 x 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15343571 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 20031CV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Einsetzen allein oder zusammen mit anderen Mitteln zum Waschen von Gewebe und Zellen
  • Versorgen Zellen mit Wasser und anorganischen Ionen
  • Hält den physiologischen pH-Wert und den osmotischen Druck aufrecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Konzentration 10 x
Menge 6 x 500 mL