missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Dulcit, 99 %

Artikelnummer. p-7042635
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15405469

Marke: Thermo Scientific Chemicals J63206.30

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nützliches Reagenz in der Bakteriologie

Useful reagent in bacteriology

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 608-66-2
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
MDL-Nummer MFCD00064288
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dulcitol
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Farbe Weiß
Dichte 1.47
Siedepunkt 275°C to 280°C (1 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 1721903
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,4332
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt