Learn More
Dulcitol, TRC
Artikelnummer. 30008529
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008529 100 mg 100 Milligramm
30007875 100 g 100 Gramm
30004075 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD720500100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-66-2
Summenformel C6 H14 O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Synonym Dulcite, Dulcitol, Dulcose, Euonymit, Melampyrin, Melampyrit, NSC 1944
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulcitol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
Formelmasse 182.079