Learn More
Duloxetin.HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base), Lipomed
Description
Duloxetinhydrochlorid, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Duloxetine hydrochloride |
| CAS | 136434-34-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Duloxetine hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H19 N O S . Cl H |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3 |
| IUPAC-Name | (3 S)-N-Methyl-3-naphthalin-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amin;hydrochlorid |
| Show More |