Learn More
Duloxetinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30374477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374477 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD721000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18 H19 N O S . Cl H
Menge 100 mg
Synonym 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (S)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, (S)-γ-(1-Naphthalenoxy)-N-methylthiophene-2-propanamine monohydrochloride, Cymbalta, Dulane 20, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC-Name (3S)-N-Methyl-3-naphthalin-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 333.88
Formelmasse 333.0954
Reinheit (%) >95