Learn More
Fisherbrand™ DUMMY PLATE, 10 X 10CM
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Blindplatte, 100 x 100 mm
Blindplatte, 200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vertikales Gelelektrophoresesystem |
| Typ | Blindplatte, 100 x 100 mm |