Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ Nachfüllpackung für pH-Papier
Artikelnummer. 10004700 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 12
3,5 bis 6,8
5 bis 8
7 bis 10
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
10004700 3,5 bis 6,8 3 Stück
10499860 7 bis 10 3 Stück
10799671 1 bis 12 3 Stück
10666561 5 bis 8 3 Stück
4 options
Artikelnummer. 10004700
Marke: Macherey-Nagel™ 90313
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papiernachfüllpacks geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der pH-Messung.
  • Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
  • Erhältlich für eine Reihe von pH-Abstufungen
  • Zeigt zwei verschiedene Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0,3 bis 1 pH-Einheit
  • Ermöglicht eine genauere Ablesung und eine gute Schätzung von Zwischenwerten
Specifications
pH-Bereich 3,5 bis 6,8
Format Nachfüllpackung
Menge 3 pro Packung
Typ pH-Papier