Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-Papierrolle
Artikelnummer. 10320771 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 4,3
3.5 bis 6.8
5 bis 8
7 bis 10
9.5 bis 14
Packungsgröße:
1 PCS
5 Meter
Artikelnummer. 10320771
Marke: Macherey-Nagel™ 90303
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der pH-Messung.
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte.Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der Messung des pH-Wertes.
  • pH-Indikatorpapiere mit zwei Zonen
  • Indikatorpapiere zeigen zwei unterschiedliche Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0.3 – 1 pH-Einheiten an.
  • Dies ermöglicht eine genauere Messung und eine gute Schätzung der Zwischenwerte.
Spezifikation
pH-Bereich 3.5 bis 6.8
Format Rolle
Graduierungen 3,5, 3,8, 4,1, 4,4, 4,7, 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8
Menge 5/Packung
Typ pH-Papier
Länge (metrisch) 5 m
Breite (metrisch) 10 mm