Learn More
Invitrogen™ Dupilumab Recombinant Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30282857
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282857 1 mg 1 Milligramm
30282890 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30282857
Marke: Invitrogen™ MA558672
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Dupilumab with trade name Dupixent, is an FDA-approved drug for the treatment of patients aged 6 years and older with moderate-to-severe atopic dermatitis. It is a human monoclonal antibody. Dupilumab binds to the interleukin-4 receptor alpha (IL-4R alpha) subunit shared by the interleukin (IL)-4 and IL-13 receptor complexes, thereby inhibiting IL-4 and IL-13 signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dupilumab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 0.01% Tween 80, 8% sucrose and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias Dupixent; REGN668; SAR231893
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4SP κ