Learn More
Duplex 2209, 20 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.3 mm (0.012 Zoll)
Artikelnummer. 15467205
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15467205
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046416.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Duplex 2209
Namenshinweis 20 mesh woven from 0.3mm (0.012mm) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 20 Mesh
Geruch Odorless
Form Drahtgewebe