Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoclave Continuous Form Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17788547 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 x 2 in.
500 ft x 10 in
500 ft x 12 in
500 ft x 15 in
500 ft x 16 in
500 ft x 24 in
500 ft x 28 in
500 ft x 30 in
500 ft x 3 in
500 ft x 4 in
500 ft x 5 in
500 ft x 6 in
500 ft x 8 in
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 17788547
Marke: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts and minimal drying time. Simply cut Tyvek tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validate-able impulse, or continuous band sealer.
  • Die Tyvek-Schläuche™ der medizinischen Klasse 1073B sind atmungsaktiv und bieten eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für eine hervorragende Leistung nach der Dampfsterilisation
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel), während der Verwendung als Sterilisationsverpackung werden keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt
  • Sauber und konsistent geschnitten mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Heißversiegelt und verpackt in einem gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraum.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Empfohlen für die Verwendung mit einem Heißversiegeler
  • Hydrophob
  • Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 500 x 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 500 ft.
Länge (metrisch) 152 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5 cm
Produkttyp Sterilization Reel