Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Galileo-Thermometer
Artikelnummer. 17541545 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
60 bis 100 °F
Gesamtlänge (metrisch):
610 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (angloamerikanisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
17541545 60 bis 100 °F 610 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17541545
Marke: H-B Instrument™ B620000200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermometer mit farbigen Kugeln, die zur Temperaturanzeige auf- und abfallen
Galileo Galilei entdeckte, dass wenn sich die Temperatur einer Flüssigkeit erhöht, die Dichte sinkt.Seine Ergebnisse inspirierten diese ungewöhnlichen und interessanten Thermometer.
  • Das dekorative Funktionsthermometer ist ein großartiges Gerät, das Zuhause oder im Büro für Gesprächsstoff sorgen wird
  • Der versiegelte Glaszylinder enthält eine klare Flüssigkeit und mehrere Glaskugeln unterschiedlicher Dichte, die einzeln auf- oder abfallen, um die Temperatur anzuzeigen
  • Tag auf der niedrigsten Kugel in der oberen Gruppe zeigt die aktuelle Temperatur an
  • Die aktuelle Temperatur wird durch die niedrigste Kugel in der oberen Gruppe angezeigt
  • Einzeln kalibriert
  • Genauigkeit:±2 °C oder ±4 °F
  • Aus Glas
  • Einzeln verpackt
Spezifikation
Enthält Bunte Kugeln
Länge gesamt (angloamerikanisch) 24 in.
Gesamtlänge (metrisch) 610 mm
Material Glas
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 100 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 60 °F
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 bis 100 °F
Genauigkeit 4 °F
Unterteilung 4 °
Umfang Fahrenheit