Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Galileo-Thermometer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
60 bis 100 °F
Gesamtlänge (metrisch):
610 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Galileo Galilei entdeckte, dass wenn sich die Temperatur einer Flüssigkeit erhöht, die Dichte sinkt.Seine Ergebnisse inspirierten diese ungewöhnlichen und interessanten Thermometer.
- Das dekorative Funktionsthermometer ist ein großartiges Gerät, das Zuhause oder im Büro für Gesprächsstoff sorgen wird
- Der versiegelte Glaszylinder enthält eine klare Flüssigkeit und mehrere Glaskugeln unterschiedlicher Dichte, die einzeln auf- oder abfallen, um die Temperatur anzuzeigen
- Tag auf der niedrigsten Kugel in der oberen Gruppe zeigt die aktuelle Temperatur an
- Die aktuelle Temperatur wird durch die niedrigste Kugel in der oberen Gruppe angezeigt
- Einzeln kalibriert
- Genauigkeit:±2 °C oder ±4 °F
- Aus Glas
- Einzeln verpackt
Specifications
Specifications
| Enthält | Bunte Kugeln |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 610 mm |
| Material | Glas |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 100 °F |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 60 °F |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 60 bis 100 °F |
| Genauigkeit | 4 °F |
| Unterteilung | 4 ° |
| Umfang | Fahrenheit |