Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3): für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Artikelnummer. p-4590117 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1,000 bis 1,220
1,000 bis 1,250
1,000 bis 2,000
1,200 bis 1,420
Genauigkeit:
±0,002
±0,005
±0,01
Schritten:
0,002
0,005
0,01
Länge (metrisch):
165 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte Genauigkeit Schritten Länge (metrisch) unitSize
17430254 1,000 bis 1,220 ±0,002 0,002 300 mm 1 Stück
17420254 1,000 bis 1,250 ±0,005 0,005 165 mm 1 Stück
17440254 1,200 bis 1,420 ±0,002 0,002 300 mm 1 Stück
17450254 1,000 bis 2,000 ±0,01 0,01 300 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17430254
Marke: H-B Instrument™ B618017200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der spezifischen Dichte/relativen Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen.
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C(60 °F)
Anwendungen:
Wird häufig in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport, Kühlung und mehr verwendet.
Zertifizierungen:
In mehreren Sprachen erhältliche Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die eine auf NIST zurückführbare Genauigkeit nachweist.Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten ) Kalibrierlabors (Zert. 2448.01); international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Lagerung:
Hydrometer in einfacher Form sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Genauigkeit ±0,002
Schritten 0,002
Zertifizierung/Konformität Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten ) Kalibrierlabors (Zert. 2448.01); international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Länge (metrisch) 300 mm
Inhalt und Lagerung Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Bereich der relativen Dichte 1,000 bis 1,220