Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3): für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Artikelnummer. p-4254927 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,900 bis 1,000
Genauigkeit:
±0,001
Schritten:
0,001
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17410254
Marke: H-B Instrument™ B618014700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der spezifischen Dichte/relativen Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0,600 bis 1,000.
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C (60 °F)
Anwendungen:
Wird häufig in Branchen wie Nahrungsmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport, Kühlung und mehr verwendet.
Lagerung:
Normal-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden.Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
Spezifikation
Genauigkeit ±0,001
Schritten 0,001
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Länge (metrisch) 300 mm
Inhalt und Lagerung Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Bereich der relativen Dichte 0,900 bis 1,000