Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Zeitgeber
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
23 h 59 min, 59 s
60 min
99 min 59 s
99 h 59 min 59 s
Anzahl Kanäle:
1
4
Höhe (metrisch):
3,14 cm
5,1 cm
5,7 cm
7 cm
Breite (metrisch):
5,7 cm
6,7 cm
7 cm
8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
- Einzeln geprüft
- Modell 511 bietet umschaltbare Zeitwerte in Stunden:Min oder Min:Sek.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, NIST-rückführbar, DAkkS, erfüllt RoHS-Spezifikationen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zeitschaltuhr |
| Zeitbereich | 99 min 59 s |
| Genauigkeit | 3 s |
| Display | Digital |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Akkutyp | AAA |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,6 in. |
| Breite (metrisch) | 6,7 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 7 cm |
| Mehr anzeigen |