Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Zeitgeber
Artikelnummer. 17673125 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
23 h 59 min, 59 s
60 min
99 min 59 s
99 h 59 min 59 s
Anzahl Kanäle:
1
4
Höhe (metrisch):
3,14 cm
5,1 cm
5,7 cm
7 cm
Breite (metrisch):
5,7 cm
6,7 cm
7 cm
8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zeitbereich Anzahl Kanäle Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17673125 23 h 59 min, 59 s 1 5,1 cm 7 cm 1 Stück
17663125 99 min 59 s 1 7 cm 6,7 cm 1 Stück
17683125 99 h 59 min 59 s 4 3,14 cm 8 cm 1 Stück
17642975 60 min 1 5,7 cm 5,7 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17673125 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B617003000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
  • Einzeln geprüft
  • Modell 511 bietet umschaltbare Zeitwerte in Stunden:Min oder Min:Sek.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, NIST-rückführbar, DAkkS, erfüllt RoHS-Spezifikationen.
Spezifikation
Produkttyp Zeitschaltuhr
Zeitbereich 23 h 59 min, 59 s
Genauigkeit 3 s
Display Digital
Anzahl Kanäle 1
Akkutyp LR44.
Breite (angloamerikanisch) 2,8 in.
Breite (metrisch) 7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5,1 cm
Enthält Speicher, Uhr, mehrsprachige Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Rückverfolgbarkeit mit Angabe der Genauigkeit, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist
Zertifizierung/Konformität CE, ROHS, NIST, DAkkS