Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Zeitgeber
Artikelnummer. 17683125 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
23 h 59 min, 59 s
60 min
99 min 59 s
99 h 59 min 59 s
Anzahl Kanäle:
1
4
Höhe (metrisch):
3,14 cm
5,1 cm
5,7 cm
7 cm
Breite (metrisch):
5,7 cm
6,7 cm
7 cm
8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zeitbereich Anzahl Kanäle Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17683125 99 h 59 min 59 s 4 3,14 cm 8 cm 1 Stück
17673125 23 h 59 min, 59 s 1 5,1 cm 7 cm 1 Stück
17663125 99 min 59 s 1 7 cm 6,7 cm 1 Stück
17642975 60 min 1 5,7 cm 5,7 cm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17683125
Marke: H-B Instrument™ B617003300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
  • Einzeln geprüft
  • Modell 511 bietet umschaltbare Zeitwerte in Stunden:Min oder Min:Sek.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, NIST-rückführbar, DAkkS, erfüllt RoHS-Spezifikationen.
Spezifikation
Produkttyp Zeitschaltuhr
Zeitbereich 99 h 59 min 59 s
Genauigkeit 3 s
Display Digital
Anzahl Kanäle 4
Akkutyp AAA
Breite (angloamerikanisch) 3,15 in.
Breite (metrisch) 8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 3,14 cm
Enthält Speicher, mehrsprachige Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Rückverfolgbarkeit mit Angabe der Genauigkeit, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist
Zertifizierung/Konformität CE, ROHS, NIST, DAkkS