Learn More
DuraCal™ Puffer, pH 10.01
Beschreibung
- 10.01 pH-Wert
- Immun gegen Mikroorganismen
- Verfallsdatum auf der Flasche
- Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| pH | pH 10.01 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Lösungstyp | Puffer |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |