Learn More
DuraCal™ Puffer, pH 10.01
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 ml
Packungsgröße:
1500 Milliliter
250 Milliliter
Beskrivning
- 10.01 pH-Wert
- Immun gegen Mikroorganismen
- Verfallsdatum auf der Flasche
- Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Gelb |
| pH | 10.01 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 mL |
| Lösungstyp | Puffer |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering