Learn More
DuraCal™ Puffer pH 11, Hamilton™
Artikelnummer. 10788194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10788194 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10788194 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 238278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.94 €
    40.04 € / 1 Stück
    Sparen 10.90 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026