Learn More
DuraCal™ 5,00 Value pH-Puffer, Hamilton™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
- 5.00 pH-Wert
- Immun gegen Mikroorganismen
- Verfallsdatum auf der Flasche
- Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Spezifikation
pH | pH 5 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Puffer |