Learn More
DuraCal™ 8,00 Value pH-Puffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10092442
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10092442
Marke: Hamilton 238277
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Kostengünstige Wahl, da pro Kalibrierung nur ca. 20 ml Puffer verwendet wird. Hamilton™ DuraCal™ 8.00 Value pH Buffers besitzen Istwerte, die von einem für die pH-Wert-Messung akkreditierten DKD-Labor festgelegt wurden.
  • 8.00 pH-Wert
  • Immun gegen Mikroorganismen
  • Verfallsdatum auf der Flasche
  • Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Spezifikation
pH 8.00
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp Puffer