Learn More
DuraCal™ 10,01 Value pH-Puffer, Hamilton™
Beschreibung
- 10.01 pH-Wert
- Immun gegen Mikroorganismen
- Verfallsdatum auf der Flasche
- Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 10.01 |
| Menge | 500 ml |