Learn More
DuraCal™ 2,00 Value pH-Puffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10747444
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10747444 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10747444
Marke: Hamilton 238273
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kostengünstige Lösung, da pro Kalibrierung nur etwa 20 ml Puffer verbraucht wird. Für die Hamilton™ DuraCal™ 2.00 Value pH-Puffer werden die Ist-Werte durch ein für die pH-Wert-Messung akkreditiertes DKD-Labor bestimmt.
  • 2.00 pH-Wert
  • Immun gegen Mikroorganismen
  • Verfallsdatum auf der Flasche
  • Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
Spezifikation
pH 2
Menge 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH Buffer 2.00
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid