Learn More
DuraCal™ 4,01 Value pH-Puffer, Hamilton™
Código de producto. 10714673
Change view
Click to view available options
Menge:
3 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
3 Stück
Código de producto. Menge unitSize
10714673 3 x 500 ml 3 Stück
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10714673
Marca: Hamilton 238917
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Kostengünstige Wahl, da pro Kalibrierung nur ca. 20 ml Puffer verwendet wird. Hamilton™ DuraCal™ 4.01 Value pH Buffers besitzen Istwerte, die von einem für die pH-Wert-Messung akkreditierten DKD-Labor festgelegt wurden.
  • 4.01 pH-Wert
  • Immun gegen Mikroorganismen
  • Verfallsdatum auf der Flasche
  • Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Especificaciones
pH 4
Menge 3 x 500 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.