Learn More
DuraCal™ 9,21 Value pH-Puffer, Hamilton™
Beschreibung
Komfortable 250mL und 500mL Flasche mit eingebautem Kalibrationsgefäss
Wirtschaftlich, da nur etwa 20mL Puffer pro Kalibration verbraucht werden
Zertifizierter pH Wert von einem für die pH Messung akkreditiertem DKD-Labor
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM: Certified Reference Material)
Erstklassiges Zertifikat mit Rückführung auf internationale Standards
Zertifikate im Internet abrufbar auf http://www.hamiltoncompany.com/cert
Verfalldatum auf der Flasche
Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen
Typ: DUCARAL pH-Puffer 9,21
Menge: 500mL
Wirtschaftlich, da nur etwa 20mL Puffer pro Kalibration verbraucht werden
Zertifizierter pH Wert von einem für die pH Messung akkreditiertem DKD-Labor
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM: Certified Reference Material)
Erstklassiges Zertifikat mit Rückführung auf internationale Standards
Zertifikate im Internet abrufbar auf http://www.hamiltoncompany.com/cert
Verfalldatum auf der Flasche
Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen
Typ: DUCARAL pH-Puffer 9,21
Menge: 500mL
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 9.21 |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.