Learn More
DuraLab DuraFlex Vierkant-Vakuumrohr
Artikelnummer. 30280277
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
5 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30280277 Grün 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280277 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0051
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vakuumschläuche sind eine langlebige und kostengünstige Alternative zu Schläuchen aus Naturkautschuk. Dieses robuste und leistungsstarke Schlauchsystem eignet sich ideal für Labor- und Industrieanwendungen und bietet Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
  • Hält um ein Vielfaches länger als Schläuche aus Naturkautschuk
  • Zugelassen für die Verwendung mit Flüssiggas und Erdgas
  • UV-beständig für erhöhte Haltbarkeit
  • Das quadratische Außenprofil gewährleistet Stabilität auf Werkbänken.
  • Eindruckhärte: 60,5 ±Shore A
  • Zugfestigkeit: 7,5 MPa
  • Bruchdehnung: 300 %
  • Spezifisches Gewicht: 1,16 ±0,05 g/cm³
  • Weiterreißfestigkeit: 17 kN/m
  • Lineare Schrumpfungsrate: 3,2–3,6 %
  • Erholungsresilienz: 60 %
  • Kostengünstig und langlebig
  • Temperaturbereich: -50 °C bis 200 °C
  • Eingetragenes Design Nr. 003027184-0002 beim HABM (US-Patent- und Markenamt).
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Silikonpolymer-Mischung
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 196,85 in.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Farbe Grün
Flexibility 300 % Bruchdehnung
Produkttyp Vakuumschläuche