Beschreibung
Der PRODURAN™ Eckventilhähne haben eine durch ein Feingewinde in der Höhe regelbare Spindel, was feinstes Einstellen der Ventilöffnung ermöglicht. In Kombination mit den starkwandigen Ansätzen ist der PRODURAN™ Ventilhahn von DWK Life Sciences hochvakuumgeeignet.Das Verbundsystem aus DURAN™ Glas, Metall und Kunststoffen führt dazu, dass diedurch das Ventil strömenden Medien lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung kommen und erlaubt dadurch fettfreies Arbeiten. Der Aufbau des Ventils macht eshandlich, leicht zu lösen und zu demontieren.Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahnes.
- Eckventil mit Spindel und integriertem Feingewinde ermöglicht ein feinstes Einstellen der Ventilöffnung
- durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
- Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
- Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Beschreibung | 0 bis 6 mm |
| Material | Boro 3.3, PTFE, PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 2,2 mm |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Dosieren und Steuern von Gasen und Flüssigkeiten; Hohe Vakuumtauglichkeit durch dickwandige Aufsätze; Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inertgasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |