Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Säurekappenflasche, mit NS-Griffstopfen, Komplett mit geschliffener Glaskappe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus chemisch beständigem DURAN™ Glas. Mit Standard-Kegelpfennigstopfen und zusätzlicher geschliffener Glaskappe. Dies bietet eine verbesserte Abdichtung und Schutz gegen Säuredämpfe.
- Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht
- Mit NS-Griffstopfen
- Steilbrust
- Austauschbare Glaskappe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Beschreibung | Einzelne Komponenten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Dosieren von Säuren |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 55 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |