Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Typ:
Expansion
Reduktion
Verbindungsgröße:
Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29
Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23
Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26
Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29
Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32
Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29
Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32
Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23
Sockel NS 29/32, Konus NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Übergangsstücke sind Glasbausteile mit zwei Normschliffen unterschiedlicher Größe. Mithilfe dieser Übergangsstücke können Glasbauteile mit unterschiedlichen Normschliffen miteinander verbunden werden. Übergangsstücke gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern während das Expansionsstück dies für Schliffe von einer kleinen Hülse auf einen großen Kern leistet.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Artikelbeschreibung | Anschluss von zwei Glaskomponenten |
| Typ | Expansion |
| Verbindungsgröße | Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29 |