Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, mit NS
Artikelnummer. 10788251 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Expansion
Reduktion
Verbindungsgröße:
Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29
Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23
Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26
Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29
Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32
Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29
Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32
Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23
Sockel NS 29/32, Konus NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Verbindungsgröße unitSize
10788251 Expansion Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32 1 Stück
10499722 Expansion Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29 1 Stück
10171401 Expansion Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32 1 Stück
10029840 Reduktion Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23 1 Stück
10622452 Expansion Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23 1 Stück
10314961 Reduktion Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23 1 Stück
10182021 Expansion Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26 1 Stück
10622642 Reduktion Sockel NS 29/32, Konus NS 19/26 1 Stück
10757101 Reduktion Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23 -
10203601 Expansion Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29 1 Stück
10039840 Reduktion Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23 1 Stück
10151451 Reduktion Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 10788251
Marke: DWK Life Sciences 241142404
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Übergangsstück verbindet zwei Glasbauteile unterschiedlicher Normschliffe miteinander. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern.
Übergangsstücke sind Glasbausteile mit zwei Normschliffen unterschiedlicher Größe. Mithilfe dieser Übergangsstücke können Glasbauteile mit unterschiedlichen Normschliffen miteinander verbunden werden. Übergangsstücke gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern während das Expansionsstück dies für Schliffe von einer kleinen Hülse auf einen großen Kern leistet.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge Je 1
Artikelbeschreibung Anschluss von zwei Glaskomponenten
Typ Expansion
Verbindungsgröße Sockel NS 14/23, Konus NS 29/32