Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Adapter mit NS-Sperrhahn
Beschreibung
- Hergestellt aus DURAN™ Glasschläuchen
- Mit gebogener Schlaucholive (90°) aus Glas und Absperrhahn mit festem Glasstopfen, Bohrung: 2.5 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | NS 29/32 |
| Enthält | Gebogenes Glasolive (90°), fester Glasstopfen, Bohrung 2,5 mm |
| Material | Duran Glas |
| Produkttyp | Adapter |