Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Adapter
Artikelnummer. 10693691
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Duran
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10693691 Duran 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10693691 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05095004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.73 €
    16.35 € / 1 Stück
    Sparen 8.38 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller, einfacher und auslaufsicherer Anschluss von Geräten im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Adapter sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
  • Mit NS-Konus und gebogener Glasolive im Winkel von 90°
  • Korrosionsfrei und resistent gegen Thermoschocks
  • Mit konischer Verbindung, hoher Konusgenauigkeit und ausgezeichneter Dichtheit
Spezifikation
Material Duran
Typ Adapter
Eigenschaften Mit NS-Konus und gebogener Glasolive (Winkel 90°)