Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Säurekappenflasche, Braun, mit NS-Griffstopfen, Komplett mit geschliffener Glaskappe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Hergestellt aus chemisch beständigem, braunem DURAN™ Glas. Mit Standard-Kegelpfennigstopfen und zusätzlicher geschliffener Glaskappe. Dies bietet eine verbesserte Abdichtung und Schutz gegen Säuredämpfe. Braunglas bietet Schutz vor ultraviolettem Licht.
- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht
- Mit NS-Griffstopfen
- Steilbrust
- Austauschbare Glaskappe
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | massiv |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Dosieren von Säuren; Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 100 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 48 mm |