Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Description
Absaugflaschen, komplett mit NS-Hahn aus Glas. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen Normschliff-Hals und einen Glasstopfen.
- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Mit Stopfenbett und Olive
- Bodentubus mit Normschliff
- Hals mit Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Halsausführung | Normschliff, Unterteil 19/26 |
| Durchmesser (metrisch) | 107 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |