Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, Hals ungeschliffen, ohne Stopfen
Artikelnummer. 10179350 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10179350 2000 mL 1 Stück
15231999 1000 mL 10 Stück
15221999 500 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10179350 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 247016302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ansaugflasche mit geschliffenem Seitenarm.
Absaugflaschen, Seitenarm geschliffen. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen geschliffenen Sockel-Seitenarm und einen glatten Hals zum Aufsetzen von Gummistopfen. Kompatible Absperrhähne sind separat erhältlich.
  • Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
  • Mit Stopfenbett und Olive
  • Bodentubus mit Normschliff
  • Hals ungeschliffen
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1/Packung
Halsausführung Normschliff, Unterteil 19/26
Durchmesser (metrisch) 134 mm