Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Niveauflasche, Hals ungeschliffen, Bodenolive, ohne Stopfen
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteDescription
Einfache Seitenarm-Ansaugflaschen. Ausgestattet mit einem integrierten Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung sind diese einfachen Absaugflaschen mit einem Volumen von bis zu 1 Liter erhältlich. Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen.
- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Mit Stopfenbett und Olive
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 73 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |