Learn More
DWK Life Sciences™ Gummiverschlusskappe für DURAN™ Autoklavflasche
Artikelnummer. 17956752 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
92 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
17956752 92 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17956752 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 292063002
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Grüne Gummikappen zur Verwendung mit DURAN Autoklavflaschen.
  • Aufsteckbare Gummiverschlusskappe für DURAN Autoklavenflasche aus Borosilikatglas 3.3
  • Passt präzise über den speziell geformten, perlenbesetzten Rand des DURAN Autoklaven-Flaschenhals
  • Einzigartiges selbstentlüftendes und selbstabdichtendes Design 
  • Ermöglicht das automatische Ablassen von Dampf und Luft während der Heizphase des Dampfsterilisationszyklus. Anschließend erzeugt der Verschluss am Ende des Kühlzyklus automatisch eine hermetische Abdichtung, indem sich im Inneren der Flasche ein Vakuum bildet.
Spezifikation
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampf-/Autoklavsterilisation von Trinkwasser für Nagetiere, Dampf-/Autoklavsterilisation von mikrobiologischen (aeroben und anaeroben) Nährmedien, Kurzzeitlagerung von sterilen Flüssigkeiten, Wasser und mikrobiologischen Nährmedien
Enthält 100 Gummiverschlusskappen
Material Naturkautschuk, Natural Rubber
Menge 100 Kappen
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 0.027 kg
Gewindegröße (metrisch) 92 mm
Halsausführung 92 mm
Höhe (metrisch) 19 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) DURAN™ Autoklavflasche (219946305)
Breite (angloamerikanisch) 50.8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Durchmesser (metrisch) 50.8 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Verschluss für Autoklavflasche