Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, hohe Form, mit Ausguss
Artikelnummer. 11732242 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Unit Size:
10 Stück
2 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
11732242 1000 mL 10 Stück
11762232 50 mL 10 Stück
11331435 100 mL 10 Stück
11341435 150 mL 10 Stück
11792232 250 mL 10 Stück
11351435 400 mL 10 Stück
11361435 600 mL 10 Stück
11371435 800 mL 10 Stück
11742242 2000 mL 10 Stück
11381435 3000 mL 2 Stück
10 options
Product Code. 11732242
Brand: DWK Life Sciences 211165406
Only null left
Add to basket
Add to basket
Aufgrund seiner Form ist das Becherglas ein universelles Produkt für vielfältige Laboranwendungen.
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala.
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Außendurchmesser (metrisch) 95 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.