Learn More
DWK Life Sciences Becher, niedrige Form, mit Ausguss
Artikelnummer. p-7189249 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
150 mL
2000 mL
250 mL
25 mL
3000 mL
400 mL
5000 mL
50 mL
5 mL
600 mL
800 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11762202 5 mL 10 Stück
11772202 10 ml 10 Stück
11782202 25 mL 10 Stück
11792202 50 mL 10 Stück
11361345 100 mL 10 Stück
11702222 150 mL 10 Stück
11712222 250 mL 10 Stück
11722222 400 mL 10 Stück
11732222 600 mL 10 Stück
11742222 800 mL 10 Stück
11752222 1000 mL 10 Stück
11762222 2000 mL 10 Stück
11772222 3000 mL 4 Stück
10097890 5000 mL 1 Stück
10261221 10.000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 11762202 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 211060701
Add to basket
Add to basket
Aufgrund seiner Form ist das Becherglas ein universelles Produkt für vielfältige Laboranwendungen.
Die Bechergläser bestehen aus Borosilikatglas 3.3, das den folgenden Normen entspricht: ASTM E-438 Typ I, Klasse A Normen. Universelle zylindrische Laborgefäße mit gerader Seitenwand dienen typischerweise als Sammelgefäße zum Vorbereiten, Mischen und Erhitzen von Lösungen. Das Befüllen ist dank der großen Behälteröffnung einfach. Bechergläser sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich: hoch und niedrig, mit oder ohne Auslauf, mit oder ohne Waage.
  • Tülle für sauberes Ausgießen
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
  • Aufgebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Kapazität (metrisch) 5 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 5 und 10 ml ohne Code für die Rückverfolgbarkeit und Graduierung und Größe 10.000 ml Nicht-DIN/ISO-Größe
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Zertifizierung/Konformität ASTM E-438 Typ I, Klasse A